Learn More
Bis(acetonitrilo)dicloropaladio(II), TRC
Código de producto. 30332647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30332647 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30332647 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB3998501G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(acetonitrile)dichloropalladium(II)
CAS 14592-56-4
Fórmula molecular C4H6Cl2N2Pd
Cantidad 1 g
Sinónimo Bis(acetonitrile)palladium Dichloride, Bis(acetonitrile)palladium(II) Dichloride, Diacetonitriledichloropalladium, Dichlorobis(acetonitrile)palladium, Dichlorobis(acetonitrile)palladium(II), Palladium Dichloride Bis(acetonitrile), Bis(Acetonitrile)dichloropalladium
Fórmula InChI InChI=1S/2C2H3N.2ClH.Pd/c2*1-2-3;;;/h2*1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd+2].CC#N.CC#N
Nombre IUPAC acetonitrilo;paladio(2+);dicloruro
Peso molecular (g/mol) 259.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.8943