Learn More
Bis(acetonitrilo)dicloropaladio(II), TRC
Código de producto. 30343943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343943 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30343943 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB399850500MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Bis(acetonitrile)dichloropalladium(II)
CAS 14592-56-4
Fórmula molecular C4H6Cl2N2Pd
Cantidad 500 mg
Sinónimo Bis(acetonitrile)palladium Dichloride, Bis(acetonitrile)palladium(II) Dichloride, Diacetonitriledichloropalladium, Dichlorobis(acetonitrile)palladium, Dichlorobis(acetonitrile)palladium(II), Palladium Dichloride Bis(acetonitrile), Bis(Acetonitrile)dichloropalladium
Fórmula InChI InChI=1S/2C2H3N.2ClH.Pd/c2*1-2-3;;;/h2*1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd+2].CC#N.CC#N
Nombre IUPAC acetonitrilo;paladio(2+);dicloruro
Peso molecular (g/mol) 259.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.8943
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.