Learn More
Bis(acetonitrilo)dicloropaladio(II), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(acetonitrile)dichloropalladium(II) |
| CAS | 14592-56-4 |
| Fórmula molecular | C4H6Cl2N2Pd |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Bis(acetonitrile)palladium Dichloride, Bis(acetonitrile)palladium(II) Dichloride, Diacetonitriledichloropalladium, Dichlorobis(acetonitrile)palladium, Dichlorobis(acetonitrile)palladium(II), Palladium Dichloride Bis(acetonitrile), Bis(Acetonitrile)dichloropalladium |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C2H3N.2ClH.Pd/c2*1-2-3;;;/h2*1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2 |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].[Pd+2].CC#N.CC#N |
| Nombre IUPAC | acetonitrilo;paladio(2+);dicloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 259.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.8943 |