Learn More
Bis(acetonitrilo)dicloropaladio(II), 40,5 de Pd, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11396697 5 g 5 g
11306707 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010002.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Isomerización de olefina, preparación de acetales y ésteres hemiacetales
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14592-56-4
Fórmula molecular C4H6Cl2N2Pd
Peso molecular (g/mol) 259.42
Número MDL MFCD00013122
Clave InChI XGPJSRXOBCGBMN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cis-Dichlorobis(acetonitrile)palladium(II)
Nombre IUPAC dicloruro de paladio(2+) bis(acetonitrilo)
SMILES CC#N.CC#N.Cl[Pd++]Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(acetonitrile)dichloropalladium(II)
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Información de solubilidad Soluble in acetonitrile, acetone, chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.41
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 40,5 %
Forma física Polvo