Learn More
Bis(acetonitrilo)dicloropaladio(II), 40,5 de Pd, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11306707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11306707 1 g 1 g
11396697 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11306707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010002.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Isomerización de olefina, preparación de acetales y ésteres hemiacetales
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14592-56-4
Fórmula molecular C4H6Cl2N2Pd
Peso molecular (g/mol) 259.42
Número MDL MFCD00013122
Clave InChI XGPJSRXOBCGBMN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cis-Dichlorobis(acetonitrile)palladium(II)
Nombre IUPAC dicloruro de paladio(2+) bis(acetonitrilo)
SMILES CC#N.CC#N.Cl[Pd++]Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(acetonitrile)dichloropalladium(II)
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Información de solubilidad Soluble in acetonitrile, acetone, chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.41
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 40,5 %
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(acetonitrile)dichloropalladium
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..