Learn More
Tetrafluoroborato de bis(acetonitrilo)(1,5-ciclooctadieno)rodio(I), ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15400097 1 g 1 g
15410097 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15400097 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66191.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 32679-02-0 | C12H18BF4N2Rh | 380.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32679-02-0
Fórmula molecular C12H18BF4N2Rh
Peso molecular (g/mol) 380.00
Número MDL MFCD06798085
Clave InChI KSMAFOANQHYEJG-SUESZSCISA-N
Sinónimo bis acetonitrile 1,5-cyclooctadiene rhodium 1 tetrafluoroborate, bis acetonitrile 1,5-cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, rh cod mecn 2 bf4, bis acetonitrile 1,5-cyclooctadiene rhodium i te
PubChem CID 11132655
SMILES [Rh+].CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(acetonitrile)(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Color Amarillo
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Nombre IUPAC bis(acetonitrilo) cicloocta-1,5-dieno tetrafluoroboranuro rodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.99
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Sólido