Learn More
Bis[a,a-bis(trifluorometil)bencenometanolato]difenilazufre, TRC
Código de producto. 30345445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30345445 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30345445 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB5858281G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis[a,a-bis(trifluoromethyl)benzenemethanolato]diphenylsulfur
CAS 32133-82-7
Fórmula molecular C30 H20 F12 O2 S
Cantidad 1 g
Sinónimo Sulfur, bis[[α,α-bis(trifluoromethyl)benzyl]oxy]diphenyl- (8CI), Sulfur, bis[α,α-bis(trifluoromethyl)benzenemethanolato]diphenyl-, (T4)-, (T-4)-Bis[α,α-bis(trifluoromethyl)benzenemethanolato-κO]diphenylsulfur, Benzenemethanol, α,α-bis(trifluoromethyl)-, sulfur complex, Bis[bis(trifluoromethyl)phenylmethoxy]diphenylsulfurane, Diphenylbis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-phenyl-2-propoxy)sulfurane, Martin sulfurane, Martin's sulfurane
Fórmula InChI InChI=1S/C30H20F12O2S/c31-27(32,33)25(28(34,35)36,21-13-5-1-6-14-21)43-45(23-17-9-3-10-18-23,24-19-11-4-12-20-24)44-26(29(37,38)39,30(40,41)42)22-15-7-2-8-16-22/h1-20H
SMILES FC(F)(F)C(OS(OC(c1ccccc1)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)(c2ccccc2)c3ccccc3)(c4ccccc4)C(F)(F)F
Nombre IUPAC bis[(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-fenilpropan-2-il)oxi]-difenil-λ ^{4}-sulfano
Peso molecular (g/mol) 672.524
Formula Weight (peso de la fórmula) 672.099