Learn More
Bis(7-metil-1-octil) ftalato-3,4,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic Acid Di-isononyl Ester (3,4,5,6)-D4 |
| CAS | 1332965-90-8 |
| Fórmula molecular | C26 2H4 H38 O4 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, 1,2-bis(7-methyloctyl) ester, Diisononyl Phthalate-d4, Phthalic Acid Di-isononyl Ester (3,4,5,6)-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C26H42O4/c1-21(2)15-9-5-7-13-19-29-25(27)23-17-11-12-18-24(23)26(28)30-20-14-8-6-10-16-22(3)4/h11-12,17-18,21-22 H,5-10,13-16,19-20H2,1-4H3/i11D,12 D,17 D,18 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCCCCCCC(C)C)c(C(=O)OCCCCCCC(C)C)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 3,4,5,6-tetradeuterobenceno-1,2-dicarboxilato de bis(7-metiloctilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 422.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 422.3334 g/mol |
| Mostrar más |