Learn More
Ftalato de bis(5-metilhexilo)-3,4,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(5-methylhexyl) Phthalate-3,4,5,6-D4 |
| CAS | 2708280-88-8 |
| Fórmula molecular | C22 D4 H30 O4 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Bis(5-methylhexyl) Phthalate-3,4,5,6-D4, 1,2-Benzenedicarboxylic-3,4,5,6-d4 acid bis(5-methylhexyl) ester, Phthalic acid-d4 bis(5-methylhexyl) ester, Bis(5-methylhexyl) phthalate-3,4,5,6-d4, Diisoheptyl phthalate-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C22H34O4/c1-17(2)11-7-9-15-25-21(23)19-13-5-6-14-20(19)22(24)26-16-10-8-12-18(3)4/h5-6,13-14,17-18 H,7-12,15-16H2,1-4H3/i5D,6 D,13 D,14 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCCCCC(C)C)c(C(=O)OCCCCC(C)C)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 3,4,5,6-tetradeuterobenceno-1,2-dicarboxilato de bis(5-metilhexilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 366.5276 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 366.2708 g/mol |
| Mostrar más |