Learn More
p-Toluenosulfonato de bis(4-terc-butilfenil)yodonio, grado electrónico, ≥ 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15475285 5 g 5 g
15485285 250 mg 250 miligramos
15465285 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15475285 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55188.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 131717-99-2 | C27H33IO3S | 564.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131717-99-2
Fórmula molecular C27H33IO3S
Peso molecular (g/mol) 564.52
Número MDL MFCD02683472
Clave InChI UEJFJTOGXLEPIV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo bis 4-tert-butylphenyl iodanium tosylate, bis 4-tert-butylphenyl iodonium p-toluenesulfonate, 4,4-di-tert-butyldiphenyliodonium p-toluenesulfonate, acmc-20n1fr, bis 4-tert-butylphenyl iodonium tosylate, bis 4-tert-butylphenl iodonium p, bis p-tert-butylphenyl iodonium p-toluenesulfonate, bis 4-tert-butylphenyl iodonium p-toluenesulfonate, electronic grade, bis 4-tert-butylphenyl iodonium p-toluenesulfonate, electronic grade trace metals basis
PubChem CID 16216932
Nombre IUPAC bis(4-terc-butilfenil)yodanio; 4-metilbencenosulfonato
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O.CC(C)(C)C1=CC=C([I+]C2=CC=C(C=C2)C(C)(C)C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium p-toluenesulfonate
Punto de fusión 237°C to 240°C
Color Blanco
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 564.52
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Electrónico
Forma física Polvo