Learn More
Peroxidicarbonato de bis(4-(terc-butil)ciclohexilo), grado técnico, mezcla de conformadores, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(4-(tert-butyl)cyclohexyl) Peroxydicarbonate, Technical Grade (Mixture of Conformers) |
| CAS | 15520-11-3 |
| Fórmula molecular | C22H38O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Bis(4-tert-butylcyclohexyl) Percarbonate, Di(4-tert-Butylcyclohexyl) Peroxydicarbonate, Di(4-tert-butylcyclohexyl) Peroxidicarbonate, Di-tert-Butyldicyclohexyl Peroxydicarbonate, Espercarb 1043, P 16S, Perkadox 16, Perkadox 16-40PS, Perkadox 16N, Perkadox 16S, Perkadox 16W40, Perkadox PX, 16, Peroyl TCP |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H38O6/c1-21(2,3)15-7-11-17(12-8-15)25-19(23)27-28-20(24)26-18-13-9-16(10-14-18)22(4,5)6/h15-18H,7-14H2,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)(C)C1CCC(CC1)OC(=O)OOC(=O)OC2CCC(CC2)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | carbonato de (4-terc-butilciclohexilo) (4-terc-butilciclohexil)oxicarboniloxi |
| Peso molecular (g/mol) | 398.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 398.2668 |