Learn More
Bis(4-sulfobutil)éter disódico (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(4-sulfobutyl)ether Disodium |
| CAS | 183278-30-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C8 H16 O7 S2 . 2 Na |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4,4’-Oxybis-1-butanesulfonic Acid Disodium Salt, WAS-18, Bis(4-sulfobutyl)ether Disodium, 4,4'-Oxydi(butane-1-sulfonic acid) disodium, Sulfobutylbetadex EP impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18O7S2.2Na/c9-16(10,11)7-3-1-5-15-6-2-4-8-17(12,13)14;;/h1-8H2,(H,9,10,11)(H,12,13,14);;/q;2*+1/p-2 |
| SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCCCOCCCCS(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | disodio;4-(4-sulfonatobutoxi)butano-1-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 334.32 |
| Mostrar más |