Learn More
Bis(4-octilfenil)amina, TRC
Código de producto. 30329142
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30329142 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30329142 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB508900250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(4-octylphenyl)amine
CAS 101-67-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C28 H43 N
Cantidad 250 mg
Sinónimo Vanlube-81, p, p’-dioctyldiphenylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C28H43N/c1-3-5-7-9-11-13-15-25-17-21-27(22-18-25)29-28-23-19-26(20-24-28)16-14-12-10-8-6-4-2/h17-24,29H,3-16H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCc1ccc(Nc2ccc(CCCCCCCC)cc2)cc1
Nombre IUPAC 4-octil-N-(4-octilfenil)anilina
Peso molecular (g/mol) 393.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.3396
Porcentaje de pureza >95