Learn More
bis(4-Nitrofenilo) Sulfona, TRC
Código de producto. 30240910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240910 50 mg 50 miligramos
30240631 100 mg 100 miligramos
30240519 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240910 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB59191550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1156-50-9
Fórmula molecular C12H8N2O6S
Peso molecular (g/mol) 308.26
Sinónimo Dapsone Impurity 11
Nombre IUPAC 1-Nitro-4-(4-nitrofenil)sulfonilbenceno
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material bis(4-Nitrophenyl) Sulfone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8N2O6S/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)21(19,20)12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.0103