Learn More
Fosfato de bis(4-nitrofenil)fenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(4-nitrophenyl)phenyl Phosphate |
| CAS | 38873-96-0 |
| Fórmula molecular | C18 H13 N2 O8 P |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Phosphoric acid, bis(4-nitrophenyl) phenyl ester, Bis(4-nitrophenyl)phenyl Phosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H13N2O8P/c21-19(22)14-6-10-17(11-7-14)27-29(25,26-16-4-2-1-3-5-16)28-18-12-8-15(9-13-18)20(23)24/h1-13H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(OP(=O)(Oc2ccccc2)Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])cc1 |
| Nombre IUPAC | Fosfato de bis(4-nitrofenil)fenilo |
| Peso molecular (g/mol) | 416.2782 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 416.041 |