Learn More
Fosfato de bis(4-nitrofenil)fenilo, Mikromol™
Código de producto. 30052660
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052660 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052660 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3891.110025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Fosfato de bis(4-nitrofenil)fenilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(4-nitrophenyl)phenyl Phosphate
CAS 38873-96-0
Nombres de analitos o componentes Bis(4-nitrophenyl)phenyl Phosphate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H13 N2 O8 P
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Phosphoric acid, bis(4-nitrophenyl) phenyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C18H13N2O8P/c21-19(22)14-6-10-17(11-7-14)27-29(25,26-16-4-2-1-3-5-16)28-18-12-8-15(9-13-18)20(23)24/h1-13H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(OP(=O)(Oc2ccccc2)Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])cc1
Nombre IUPAC Fosfato de bis(4-nitrofenil)fenilo
Peso molecular (g/mol) 416.2782
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.041 g/mol