Learn More
Carbonato de bis(4-nitrofenilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(4-nitrophenyl) Carbonate |
| CAS | 5070-13-3 |
| Fórmula molecular | C13H8N2O7 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Carbonic Acid Bis(4-nitrophenyl) Ester, 4,4'-Dinitrodiphenyl Carbonate, Bis(p-nitrophenyl) Carbonate, Di-4-nitrophenyl Carbonate, Di-p-nitrophenyl Carbonate, NSC 1730, p,p'-Dinitrodiphenylcarbonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H8N2O7/c16-13(21-11-5-1-9(2-6-11)14(17)18)22-12-7-3-10(4-8-12)15(19)20/h1-8H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])cc1 |
| Nombre IUPAC | bis(4-nitrofenil) carbonato |
| Peso molecular (g/mol) | 304.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.0332 |