Learn More
Carbonato de bis(4-nitrofenil), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11389973 5 g 5 g
11399973 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389973 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00290.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.80€
    40.65€ / 5 g
    Ahorro 4.15€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5070-13-3 | C13H8N2O7 | 304.214 g/mol
Bis(4-nitrophenyl) carbonate is used as a reagent for preparation of symmetrical and unsymmetrical urea and 4-nitrophenyl esters of N-protected amino acids. It acts as a peptide coupling reagent. It finds application as a reagent for the preparation of carbamate linked cytosines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El carbonato de bis(4-nitrofenil) se utiliza como reactivo para la preparación de ésteres simétricos y no simétricos de urea y 4-nitrofenil de aminoácidos protegidos de N. Actúa como un reactivo de acoplamiento de péptidos. Se usa como reactivo para la preparación de citosinas vinculadas al carbamato.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y tetrahidrofurano.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5070-13-3
Fórmula molecular C13H8N2O7
Peso molecular (g/mol) 304.214
Número MDL MFCD00007322
Clave InChI ACBQROXDOHKANW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 4-nitrophenyl carbonate, bis p-nitrophenyl carbonate, 4,4'-dinitrodiphenyl carbonate, carbonic acid, bis 4-nitrophenyl ester, p,p'-dinitrodiphenylcarbonate, carbonic acid bis 4-nitrophenyl ester, carbonic acid, bis p-nitrophenyl ester, npc bis 4-nitrophenyl carbonate
PubChem CID 78756
Nombre IUPAC bis(4-nitrofenil) carbonato
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC(=O)OC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(4-nitrophenyl) carbonate
Punto de fusión 136°C to 139°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1892897
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform and tetrahydrofuran.
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.21
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(4-nitrophenyl) carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(p-nitrophenyl) carbonate