Learn More
Ftalato de bis(4-metilpentilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(4-methylpentyl) phthalate |
| CAS | 259139-51-0 |
| Fórmula molecular | C20 H30 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(4-methylpentyl) ester (9CI), Bis(4-methylpentyl) phthalate, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-bis(4-methylpentyl) ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H30O4/c1-15(2)9-7-13-23-19(21)17-11-5-6-12-18(17)20(22)24-14-8-10-16(3)4/h5-6,11-12,15-16H,7-10,13-14H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)CCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC(C)C |
| Nombre IUPAC | bis(4-metilpentil)benceno-1,2-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 334.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.2144 |