Learn More
Ftalato de bis(4-metilciclohexilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic acid, bis(4-methylcyclohexyl) ester |
| CAS | 18249-11-1 |
| Fórmula molecular | C22 H30 O4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(4-methylcyclohexyl) ester (9CI), Phthalic acid, bis(4-methylcyclohexyl) ester (6CI,8CI), Cyclohexanol, 4-methyl-, phthalate, Bis(4-methylcyclohexyl) phthalate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H30O4/c1-15-7-11-17(12-8-15)25-21(23)19-5-3-4-6-20(19)22(24)26-18-13-9-16(2)10-14-18/h3-6,15-18H,7-14H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1CCC(CC1)OC(=O)c2ccccc2C(=O)OC3CCC(C)CC3 |
| Nombre IUPAC | bis(4-metilciclohexil)benceno-1,2-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 358.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 358.2144 |