Learn More
Ftalato de bis(4-metil-2-pentil)-3,4,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic acid, bis-4-methyl-2-pentyl ester D4 |
| CAS | 1398066-13-1 |
| Fórmula molecular | C20 H30 O4 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C20H30O4/c1-13(2)11-15(5)23-19(21)17-9-7-8-10-18(17)20(22)24-16(6)12-14(3)4/h7-10,13-16 H,11-12H2,1-6H3/i7D,8 D,9 D,10 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OC(C)CC(C)C)c(C(=O)OC(C)CC(C)C)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 3,4,5,6-tetradeuterobenceno-1,2-dicarboxilato de bis(4-metilpentan-2-ilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 338.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 338.2395 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |