Learn More
Ácido bis(4-metoxifenil)fosfínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(4-methoxyphenyl)phosphinic Acid |
| CAS | 20434-05-3 |
| Fórmula molecular | C14H15O4P |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | P,P-Bis(4-methoxyphenyl)phosphinic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15O4P/c1-17-11-3-7-13(8-4-11)19(15,16)14-9-5-12(18-2)6-10-14/h3-10H,1-2H3,(H,15,16) |
| SMILES | COC(C=C1)=CC=C1P(C2=CC=C(OC)C=C2)(O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido bis(4-metoxifenil)fosfínico |
| Peso molecular (g/mol) | 278.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.07 |