Learn More
bis(4-Metoxifenil)disulfuro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497076 5 g 5 g
11487076 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11497076 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25399.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5335-87-5 | C14H14O2S2 | 278.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5335-87-5
Fórmula molecular C14H14O2S2
Peso molecular (g/mol) 278.38
Número MDL MFCD00041358
Clave InChI PZQGLCGLPMWYBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 4-methoxyphenyl disulfide, disulfide, bis 4-methoxyphenyl, p-methoxyphenyl disulfide, 4,4'-dimethoxy diphenyldisulfide, 4-methoxyphenyl disulfide, anisole, 4,4'-dithiodi, 1-methoxy-4-4-methoxyphenyl disulfanyl benzene, 1,2-bis 4-methoxyphenyl disulfane, bis p-methoxyphenyl disulfide
PubChem CID 79258
Nombre IUPAC 1-metoxi-4-[(4-metoxifenil)disulfanil]benceno
SMILES COC1=CC=C(SSC2=CC=C(OC)C=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(4-methoxyphenyl)disulfide
Punto de fusión 37°C to 41°C
Punto de ebullición 200°C (3 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1914789
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.39
Porcentaje de pureza 97%