Learn More
Bis(4-metoxifenil)-1,1,2,2-tetrametildisilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337579 1 g 1 g
11347579 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337579 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28047.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6009-50-3 | C24H25N3O3S | 435.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6009-50-3
Fórmula molecular C24H25N3O3S
Peso molecular (g/mol) 435.54
Número MDL MFCD09266190
Clave InChI KCIJVZDZECUOJA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo bis 4-methoxyphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, 1,2-bis 4-methoxyphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, amtsi087, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-bis 4-methoxyphenyl disilane, disilane,1,2-bis 4-methoxyphenyl-1,1,2,2-tetramethyl
PubChem CID 14866857
Nombre IUPAC (4-metoxifenil)-[(4-metoxifenil)-dimetilsilo]-dimetilsilano
SMILES CC1CC(NC2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2N1C(=O)C1=CC=C(NS(C)(=O)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(4-methoxyphenyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilane
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.57
Porcentaje de pureza 97%