Learn More
Bis(4-metoxibencil)cetona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(4-methoxybenzyl) Ketone |
| CAS | 29903-09-1 |
| Fórmula molecular | C17 H18 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Venlafaxine Impurity 4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18O3/c1-19-16-7-3-13(4-8-16)11-15(18)12-14-5-9-17(20-2)10-6-14/h3-10H,11-12H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(CC(=O)Cc2ccc(OC)cc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1,3-bis(4-metoxifenil)propan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 270.323 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.126 |