Learn More
Bis(4-metoxibencil)amina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15411348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15411348 250 mg 250 miligramos
15401348 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15411348 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55180.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 17061-62-0 | Molecular Formula: C16H19NO2 | Molecular Weight: 257.333 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17061-62-0
Fórmula molecular C16H19NO2
Peso molecular (g/mol) 257.333
Número MDL MFCD00277836
Clave InChI HBKPDEWGANZHJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 4-methoxybenzyl amine, bis-4-methoxy-benzyl-amine, n,n-bis 4-methoxybenzyl amine, bis 4-methoxyphenyl methyl amine, bis-4-methoxybenzyl-amine, benzenemethanamine, 4-methoxy-n-4-methoxyphenyl methyl, bis-4-methoxybenzyl amine, pubchem23909, di 4-methoxybenzyl amine, maybridge1_007781
PubChem CID 714952
Nombre IUPAC 1-(4-metoxifenil)-N-[(4-metoxifenil)metil]metanamina
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CNCC2=CC=C(C=C2)OC
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Bis(4-methoxybenzyl)amine
Cantidad 250 mg
Número UN UN3259
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.33
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.