Learn More
Tereftalato de bis(4-hidroxibutilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(4-hydroxybutyl) Terephthalate |
| CAS | 23358-95-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C16 H22 O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,4-Benzenedicarboxylic acid 1,4-bis(4-hydroxybutyl) ester, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, bis(4-hydroxybutyl) ester (9CI), Terephthalic acid, bis(4-hydroxybutyl) ester (6CI,8CI), 1,4-Butanediol, terephthalate (2:1) (8CI), 1,4-Butanediyl terephthalate, Bis(4-hydroxybutyl) terephthalate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22O6/c17-9-1-3-11-21-15(19)13-5-7-14(8-6-13)16(20)22-12-4-2-10-18/h5-8,17-18H,1-4,9-12H2 |
| SMILES | OCCCCOC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCCCCO |
| Nombre IUPAC | bis(4-hidroxibutil)benceno-1,4-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 310.34 |
| Mostrar más |