Learn More
Tereftalato de Bis(4-hidroxibutilo), TRC
Código de producto. 17959194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17959194 10 mg 10 miligramos
17917654 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17959194 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB44381510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23358-95-4
Fórmula molecular C16 H22 O6
Peso molecular (g/mol) 310.34
Sinónimo 1,4-Benzenedicarboxylic acid 1,4-bis(4-hydroxybutyl) ester, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, bis(4-hydroxybutyl) ester (9CI), Terephthalic acid, bis(4-hydroxybutyl) ester (6CI,8CI), 1,4-Butanediol, terephthalate (2:1) (8CI), 1,4-Butanediyl terephthalate, Bis(4-hydroxybutyl) terephthalate
Nombre IUPAC benceno-1,4-dicarboxilato bis(4-hidroxibutilo)
SMILES OCCCCOC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(4-hydroxybutyl) Terephthalate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22O6/c17-9-1-3-11-21-15(19)13-5-7-14(8-6-13)16(20)22-12-4-2-10-18/h5-8,17-18H,1-4,9-12H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.1416
Porcentaje de pureza >95%