Learn More
Bis(4-hidroxi)benzofenona, TRC
Código de producto. 30136902
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136902 5 g 5 g
30010935 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136902 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4438005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-99-4
Fórmula molecular C13 H10 O3
Peso molecular (g/mol) 214.22
Sinónimo 4,4'-Dihydroxybenzophenone, Benzophenone, 4,4'-dihydroxy- (7CI,8CI), Bis(4-hydroxyphenyl)methanone, 4,4'-Dihydroxybenzophenone, 4,4'-Dihydroxydiphenyl ketone, 4,4'-Hydroxybenzophenone, 4-DHB, Bis(4-hydroxyphenyl) ketone, Bis(p-hydroxy)benzophenone, HBP, HBP (ketone), NSC 2831, p,p'-Dihydroxybenzophenone
Nombre IUPAC bis(4-hidroxifenil)metanona
SMILES Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(O)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dihydroxybenzophenone
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10O3/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,14-15H
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.063