Learn More
Bis(4-hidroxi-3,5-dimetilfenil) sulfona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl) Sulfone |
| CAS | 13288-70-5 |
| Fórmula molecular | C16H18O4S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4,4'-Sulfonylbis[2,6-dimethylphenol], 2,2',6,6'-Tetramethyl-4,4'-sulfonyldiphenol, 4,4'-Dihydroxy-3,3',5,5'-tetramethyldiphenyl Sulfone, 4,4'-Dihydroxy-3,3',5,5'-tetramethylphenyl Sulfone, BS-TM, Bis(3,5-dimethyl-4-hydroxyphenyl) Sulfone, Bis(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl) Sulfone, TX 0902 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18O4S/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)21(19,20)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8,17-18H,1-4H3 |
| SMILES | Cc1cc(cc(C)c1O)S(=O)(=O)c2cc(C)c(O)c(C)c2 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-hidroxi-3,5-dimetilfenil)sulfonil-2,6-dimetilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 306.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.0926 |