Learn More
Bis-(4-hydroxy-1-naphthyl)phenylmethanol, Thermo Scientific™
Código de producto. 10003460 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10003460 25 g Glass bottle 25 g
1 options
Código de producto. 10003460
Marca: Thermo Scientific Acros 301640250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6948-88-5
Fórmula molecular C27H20O3
Peso molecular (g/mol) 392.454
Número MDL MFCD00003979
Clave InChI OUYLDJXFDLBCTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 4-hydroxy-1-naphthyl phenylmethanol, 4,4'-hydroxy phenyl methylene bis naphthalen-1-ol, 4-hydroxy-alpha-4-hydroxynaphthyl-alpha-phenylnaphthalene-1-methanol, 4-hydroxy-4-hydroxynaphthalen-1-yl-phenyl-methyl naphthalen-1-ol, bis 4-hydroxynaphthyl phenylmethan-1-ol, 4,4'-hydroxy phenyl methylene di 1-naphthol, 4,4-alpha-hydroxybenzylidene di-1-naphthol, bis-4-hydroxy-1 naphthyl-phenyl-methanol, 4,4-hydroxy phenyl methylene bis naphthalen-1-ol, 4-hydroxy 4-hydroxynaphthalen-1-yl benzyl naphthalen-1-ol
PubChem CID 81382
Nombre IUPAC 4-[hydroxy-(4-hydroxynaphthalen-1-yl)-phenylmethyl]naphthalen-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C3=CC=CC=C32)O)(C4=CC=C(C5=CC=CC=C54)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis-(4-hydroxy-1-naphthyl)phenylmethanol
Punto de fusión 121.0°C to 125.0°C
Color Rojo a marrón
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Glass bottle
Cantidad 25 g
Beilstein 06, IV, 7666
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.46
Forma física Powder