Learn More
Bis(4-fluorobencil)amina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15482948 250 mg 250 miligramos
15472948 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15482948 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56467.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 134227-41-1 | C14H13F2N | 233.262 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134227-41-1
Fórmula molecular C14H13F2N
Peso molecular (g/mol) 233.262
Número MDL MFCD05155916
Clave InChI YKFNPVWWPPJNAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 4-fluorobenzyl amine, bis 4-fluorophenyl methyl amine, bis p-fluorobenzyl amine, di-4-fluorobenzyl amine, bis-4-fluoro-benzyl-amine, n,n-bis 4-fluorobenzyl amine, 1-4-fluorophenyl-n-4-fluorophenyl methyl methanamine
PubChem CID 834401
Nombre IUPAC 1-(4-fluorofenil)-N-[(4-fluorofenil)metil]metanamina
SMILES C1=CC(=CC=C1CNCC2=CC=C(C=C2)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(4-fluorobenzyl)amine
Cantidad 250 mg
Número UN UN3259
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.26
Porcentaje de pureza 97%