Learn More
bis(4-dietilaminofenil)metanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | bis(4-Diethylaminophenyl)methanol |
| CAS | 134-91-8 |
| Fórmula molecular | C21H30N2O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H30N2O/c1-5-22(6-2)19-13-9-17(10-14-19)21(24)18-11-15-20(16-12-18)23(7-3)8-4/h9-16,21,24H,5-8H2,1-4H3 |
| SMILES | CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC)O |
| Nombre IUPAC | bis[4-(dietilamino)fenil]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 326.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 326.2358 |