Learn More
Disulfuro de bis(4-clorofenilo), + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491627 25 g 25 g
11481627 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25604.14
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1142-19-4 | C12H8Cl2S2 | 287.216 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1142-19-4
Fórmula molecular C12H8Cl2S2
Peso molecular (g/mol) 287.216
Número MDL MFCD00013642
Clave InChI ZIXXRXGPBFMPFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-dichlorodiphenyl disulfide, bis 4-chlorophenyl disulfide, disulfide, bis 4-chlorophenyl, ddds, ddds pesticide, disulfide, bis p-chlorophenyl, p-chlorophenyl disulfide, 4-chlorophenyl disulfide, bis p-chlorophenyl disulfide, 4,4'-dichloro diphenyl disulfide
PubChem CID 14360
Nombre IUPAC 1-Cloro-4-[(4-clorofenil)disulfanil]benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1SSC2=CC=C(C=C2)Cl)Cl
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Bis(4-chlorophenyl) disulfide
Punto de fusión 71°C to 74°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1644663
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.23
Porcentaje de pureza ≥98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.