Learn More
Disulfuro de bis(4-clorofenilo), + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11481627 5 g 5 g
11491627 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 11481627 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B25604.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1142-19-4 | C12H8Cl2S2 | 287.216 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1142-19-4
Fórmula molecular C12H8Cl2S2
Peso molecular (g/mol) 287.216
Número MDL MFCD00013642
Clave InChI ZIXXRXGPBFMPFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-dichlorodiphenyl disulfide, bis 4-chlorophenyl disulfide, disulfide, bis 4-chlorophenyl, ddds, ddds pesticide, disulfide, bis p-chlorophenyl, p-chlorophenyl disulfide, 4-chlorophenyl disulfide, bis p-chlorophenyl disulfide, 4,4'-dichloro diphenyl disulfide
PubChem CID 14360
Nombre IUPAC 1-Cloro-4-[(4-clorofenil)disulfanil]benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1SSC2=CC=C(C=C2)Cl)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Bis(4-chlorophenyl) disulfide
Punto de fusión 71°C to 74°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1644663
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.23
Porcentaje de pureza ≥98%