Learn More
Éter bis(4-clorobutílico), TRC
Código de producto. 30343350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343350 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30343350 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4186301G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(4-chlorobutyl) Ether
CAS 6334-96-9
Fórmula molecular C8H16Cl2O
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,1'-Oxybis[4-chlorobutane], 1,9-Dichloro-5-oxanonane, 4,4'-Dichlorobutyl Ether, 4,4'-Dichlorodibutyl Ether, NSC 26978
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16Cl2O/c9-5-1-3-7-11-8-4-2-6-10/h1-8H2
SMILES ClCCCCOCCCCCl
Nombre IUPAC 1-cloro-4-(4-clorobutoxi)butano
Peso molecular (g/mol) 199.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0578