Learn More
Éter bis(4-clorobutilo), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11333946 100 g 100 g
11313946 5 g 5 g
11323946 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11333946 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17055.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6334-96-9 | C8H16Cl2O | 199.115 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6334-96-9
Fórmula molecular C8H16Cl2O
Peso molecular (g/mol) 199.115
Número MDL MFCD00019006
Clave InChI PVBMXMKIKMJQRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 4-chlorobutyl ether, 4,4'-dichlorodibutyl ether, ether, bis 4-chlorobutyl, 4-chlorobutyl ether, di chlorobutyl ether, butane, 1,1'-oxybis 4-chloro, 1,1'-oxydi-4-chlorobutane, 1,1'-oxybis 4-chlorobutane
PubChem CID 22800
Nombre IUPAC 1-cloro-4-(4-clorobutoxi)butano
SMILES C(CCCl)COCCCCCl
Specifications
Nombre del producto químico o material Bis(4-chlorobutyl) ether
Densidad 1.081
Punto de ebullición 129°C to 131°C (10 mmHg)
Fórmula lineal Cl(CH2)4O(CH2)4)Cl
Índice de refracción 1.458
Cantidad 100 g
Beilstein 1739861
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.12
Porcentaje de pureza 99%