Learn More
Bis(4-bromofenil)acetileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10754014 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10754014 1 g Frasco de vidrio 1 g
10579593 5 g Frasco de vidrio 5 g
10340184 25 g Frasco de vidrio 25 g
3 options
Código de producto. 10754014
Marca: Thermo Scientific Acros 390940010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2789-89-1 | C14H8Br2 | 336.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2789-89-1
Fórmula molecular C14H8Br2
Peso molecular (g/mol) 336.03
Número MDL MFCD00185147
Clave InChI FJQGIJIHOXZMMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-bis 4-bromophenyl ethyne, bis 4-bromophenyl acetylene, 1-bromo-4-2-4-bromophenyl ethynyl benzene, bis-4-bromophenyl acetylene, 1,2-bis 4-bromophenyl acetylene, benzene, 1,1'-1,2-ethynediyl bis 4-bromo, 4,4'-dibromotolan, 4,4'-dibromotolane, bis-p-bromophenyl acetylene, 1 pound not2-bis 4-bromophenyl acetylene
PubChem CID 3464242
Nombre IUPAC 1-bromo-4-[2-(4-bromofenil)etinil]benceno
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)C#CC1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(4-bromophenyl)acetylene
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 183°C to 187°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4CCC6H4Br
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.02
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(4-bromophenyl)acetylene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.