Learn More
Éter Bis(4-aminofenil), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354579 50 g 50 g
11412848 100 g 100 g
11422848 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11354579 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16815.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 101-80-4 | C12H12N2O | 200.241 g/mol
Bis(4-aminophenyl) ether is a monomer used as a cross-linking agent. It is also used in the preparation of poly(imideurea)s, polyimide silica composite membrane, which finds application in gas separation techniques. It is utilized in products such as wire enamels, coatings, adhesives, insulating varnishes, coated fabrics, flame-retardant fibers, oil sealants and retainers. Further, it is used in the preparation of polymer films for electrolyte membranes. In addition to this, it is used as an insulation for cables and printed circuits, and laminates and composite for aerospace vehicles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter de bis(4-aminofenil) es un monómero que se utiliza como agente de entrecruzamiento. También se utiliza en la preparación de la membrana compuesta de poli(imideurea)s, poliimida de sílice, que se utiliza en las técnicas de separación de gases. Se utiliza en productos como esmaltes de alambre, revestimientos, adhesivos, barnices aislantes, telas con recubrimiento, fibras pirorretardantes, selladores de aceite y retenedores. Además, se utiliza en la preparación de películas poliméricas para membranas electrolíticas. Asimismo, se utiliza como aislamiento de cables y circuitos impresos, y como laminado y compuesto para vehículos aeroespaciales.
Solubilidad
soluble en acetona. Insoluble en agua, benceno, tetracloruro de carbono, etanol y metanol caliente.
Notas
higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-80-4
Fórmula molecular C12H12N2O
Peso molecular (g/mol) 200.241
Número MDL MFCD00007863
Clave InChI HLBLWEWZXPIGSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-oxydianiline, 4,4'-diaminodiphenyl ether, 4,4-oxydianiline, 4-aminophenyl ether, 4,4'-oxybisbenzenamine, oxydianiline, 4-4-aminophenoxy aniline, diaminodiphenyl ether, benzenamine, 4,4'-oxybis, p,p'-oxydianiline
PubChem CID 7579
ChEBI CHEBI:34384
Nombre IUPAC 4-(4-Aminofenoxi)anilina
SMILES C1=CC(=CC=C1N)OC2=CC=C(C=C2)N
Specifications
Nombre del producto químico o material Bis(4-aminophenyl) ether
Punto de fusión 189°C to 192°C
Punto de ebullición 190°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación 218°C (424°F)
Cantidad 50 g
Número UN UN3077
Beilstein 475735
Información de solubilidad Soluble in acetone. Insoluble in water,benzene,carbon tetrachloride,ethanol and hot methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.24
Porcentaje de pureza 98%