Learn More
Éter bis(4-aminofenil)-d12, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-Oxydianiline-D12 |
| CAS | 106426-62-4 |
| Fórmula molecular | C12 D12 N2 O |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | Benzen-2,3,5,6-d4-amine-d2, 4,4'-oxybis- (9 CI), 4,4'-Oxybis[benzen-2,3,5,6-d4-amine-d2], 4-Aminophenylether-d12, Bis(p-aminophenyl) Ether-d12, 4,4'-Oxydianiline-d12, 4,4'-Oxydianiline-D12, 4,4'-Oxydianiline-D12 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H12N2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8 H,13-14H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D/hD4 |
| SMILES | [2 H]N([2 H])c1c([2 H])c([2 H])c(Oc2c([2 H])c([2 H])c(N([2 H])[2 H])c([2 H])c2[2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | N,N,2,3,5,6-hexadeuterio-4-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(dideuterioamino)fenoxi]anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 212.3104 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.1703 g/mol |
| Mostrar más |