Learn More
bis(4-aliloxifenil)sulfona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | bis(4-Allyloxyphenyl)sulfone |
| CAS | 41481-63-4 |
| Fórmula molecular | C18H18O4S |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18O4S/c1-3-13-21-15-5-9-17(10-6-15)23(19,20)18-11-7-16(8-12-18)22-14-4-2/h3-12H,1-2,13-14H2 |
| SMILES | C=CCOc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(OCC=C)cc2 |
| Nombre IUPAC | 1-prop-2-enoxi-4-(4-prop-2-enoxifenil)sulfonilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 330.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.0926 |