Learn More
Dioxalato de bis[4-[4-(pirimidin-2-il)piperazin-1-il]butil] (ciclopentano-1,1-diil)diacetato, Mikromol™
Descripción
Dioxalato de bis[4-[4-(pirimidin-2-il)piperazin-1-il]butil] (ciclopentano-1,1-diil)diacetato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis[4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl] (Cyclopentane-1,1-diyl)diacetate Dioxalate |
| CAS | 2724726-70-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Bis[4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl] (Cyclopentane-1,1-diyl)diacetate Dioxalate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C33 H50 N8 O4 . 2 C2 H2 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Buspirone Hydrochloride Imp. H (EP), Buspirone Imp. H (EP), Buspirone Hydrochloride Imp. H (EP) as Dioxalate, Bis[4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]butyl] (Cyclopentane-1,1-diyl)diacetate Dioxalate, Buspirone Hydrochloride Impurity H as Dioxalate, Buspirone Impurity H as Dioxalate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18N2O3S.ClH/c1-4-5-13-6-9(15)14-10-8(2)7-18-11(10)12(16)17-3;/h7,13H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15);1H |
| SMILES | OC(=O)C(=O)O.OC(=O)C(=O)O.O=C(CC1(CC(=O)OCCCCN2CCN(CC2)c3ncccn3)CCCC1)OCCCCN4CCN(CC4)c5ncccn5 |
| Nombre IUPAC | ácido oxálico; 2-[1-[2-oxo-2-[4-(4-pirimidin-2-ilpiperazin-1-il)butilo]etil]ciclopentil]acetato de 4-(4-pirimidin-2-ilpiperazin-1-il)butilo |
| Mostrar más |