Learn More
Bis(3-morfolino-5,6-dihidropiridina)diazeno Apixaban, TRC
Código de producto. 30009641
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009641 1 mg 1 miligramo
30009074 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009641 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB5812551MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1998079-15-4
Fórmula molecular C30 H34 N6 O4
Peso molecular (g/mol) 542.629
Sinónimo Apixaban Impurity 16, 5-Acetyl-1-(4-methoxyphenyl)-4-(2-((4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl)amino)ethyl)-1H-pyrazole-3-carboxamide
Nombre IUPAC 5-morfolina 4-il-1-[4-[(E)-[4-(5-morfolina 4-il-6-oxo-2,3-dihidropiridina-1-il)fenil]diazenil]fenil-2,3-dihidropiridina-6-uno
SMILES O=C1N(CCC=C1N2CCOCC2)c3ccc(cc3)\N=N\c4ccc(cc4)N5CCC=C(N6CCOCC6)C5=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(3-morpholino-5,6-dihydropyridine)diazene Apixaban
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H34N6O4/c37-29-27(33-15-19-39-20-16-33)3-1-13-35(29)25-9-5-23(6-10-25)31-32-24-7-11-26(12-8-24)36-14-2-4-28(30(36)38)34-17-21-40-22-18-34/h3-12H,1-2,13-22H2/b32-31+
Formula Weight (peso de la fórmula) 542.264