Learn More
Bis(3-metiltien-2-il)metanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(3-methylthien-2-yl)methanone |
| CAS | 30717-55-6 |
| Fórmula molecular | C11H10OS2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Bis(3-methyl-2-thienyl) Ketone, Bis(3-methyl-2-thienyl)methanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10OS2/c1-7-3-5-13-10(7)9(12)11-8(2)4-6-14-11/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccsc1C(=O)c2sccc2C |
| Nombre IUPAC | bis(3-metiltiofen-2-il)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 222.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.0173 |