Learn More
Clorhidrato de bis(3-cloropropil)amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(3-chloropropyl)amine Hydrochloride |
| CAS | 1081534-21-5 |
| Fórmula molecular | C6H13NCl2 . HCl |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Urapidil Impurity 28 HCl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13Cl2N.ClH/c7-3-1-5-9-6-2-4-8;/h9H,1-6H2;1H |
| SMILES | Cl.ClCCCNCCCCl |
| Nombre IUPAC | 3-cloro-N-(3-cloropropil)propan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 206.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.0192 |