Learn More
Bis(3-aminopropil)fenilfosfina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11355928 2 g 2 g
11345928 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11355928 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010427.04
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 6775-01-5 | Molecular Formula: C12H21N2P | Molecular Weight: 224.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6775-01-5
Fórmula molecular C12H21N2P
Peso molecular (g/mol) 224.29
Número MDL MFCD00014834
Clave InChI OEHBMEXOPYWPKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis 3-aminopropyl phenylphosphine, 3,3'-phenylphosphinediyl bis propan-1-amine, 3-3-aminopropyl phenyl phosphanyl propan-1-amine, bis 3-aminopropyl phenyl phosphane, 1-propanamine,3,3'-phenylphosphinidene bis-9ci, bis 3-aminopropyl phenylphosphine, packaged under argon in resealable chemseal bottles
PubChem CID 138827
Nombre IUPAC 3-[3-aminopropil(fenil)fosfanil]propan-1-amina
SMILES NCCCP(CCCN)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(3-aminopropyl)phenylphosphine
Densidad 1.03g/mL
Punto de ebullición 144°C (1 mmHg)
Índice de refracción 1.5728
Cantidad 2 g
Número UN UN3267
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.29
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(3-aminopropyl)phenylphosphine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..
RU– Solo para uso en investigación