Learn More
Bis(3-aminopropil)fenilfosfina, envasada bajo argón en frascos de ChemSeal™ resellables
Código de producto. 11355907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad missing translation for 'unitSize'
11355907 10 g 10 g
11345907 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11355907 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 043675.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6775-01-5
Número MDL MFCD00014834
Specifications
Nombre del producto químico o material Bis (3-aminopropyl)phenylphosphine
Densidad 1.03 g/mL
Punto de ebullición 144°C (1 mmHg)
Envase Frascos ChemSeal™
Fórmula molecular C2H5O3P
Índice de refracción 1.5728
Cantidad 10 g
Número UN UN3267
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo phosphonic acid, ethyl, ethylphosphonate, ethanephosphonic acid, phosphate analogue, 6, 4-ethylphosphonic acid, 2-propan-4-ylbenzoic acid, ethylphosphonic acid
Clave InChI GATNOFPXSDHULC-UHFFFAOYSA-L
SMILES CCP(=O)(O)O
Nombre IUPAC ácido etilfosfónico
Peso molecular (g/mol) 108.03
PubChem CID 204482
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.29
Forma física Líquido