Learn More
Alfa Aesar™ Bis(3-aminopropil)fenilfosfina, envasada bajo argón en frascos de ChemSeal™ resellables
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
- Envasado bajo argón
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis (3-aminopropyl)phenylphosphine |
| Densidad | 1.03g/mL |
| Punto de ebullición | 144°C (1 mmHg) |
| Envase | Frascos ChemSeal™ |
| Fórmula molecular | C12H21N2P |
| Índice de refracción | 1.5728 |
| Cantidad | 2 g |
| Número UN | UN3267 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Sinónimo | bis 3-aminopropyl phenylphosphine, 3,3'-phenylphosphinediyl bis propan-1-amine, 3-3-aminopropyl phenyl phosphanyl propan-1-amine, bis 3-aminopropyl phenyl phosphane, 1-propanamine,3,3'-phenylphosphinidene bis-9ci, bis 3-aminopropyl phenylphosphine, packaged under argon in resealable chemseal bottles |
| Mostrar más |