Learn More
Bis(3-aminofenil)sulfona, TRC
Código de producto. 30333316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30333316 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30333316 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB40552050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(3-Aminophenyl) Sulfone
CAS 599-61-1
Fórmula molecular C12H12N2O2S
Cantidad 50 g
Sinónimo 3,3'-DAS, 3,3'-DDS, 3,3'-Diaminodiphenyl Sulfone, 3,3'-Diaminophenyl Sulfone, 3,3'-Sulfonylbis(aniline), 3,3'-Sulfonyldianiline, Aradur 9719-1, Bis(3-aminophenyl) Sulfone, Bis(m-aminophenyl) Sulfone, C 600, C 600 (hardener), DAS, DAS (Crosslinking Agent), HT 9719, NSC 20610, Omicure 33DDS, 3,3'-Sulfonyldianiline
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12N2O2S/c13-9-3-1-5-11(7-9)17(15,16)12-6-2-4-10(14)8-12/h1-8H,13-14H2
SMILES O=S(=O)(C=1C=CC=C(N)C1)C=2C=CC=C(N)C2
Nombre IUPAC 3-(3-aminofenil)sulfonilanilina
Peso molecular (g/mol) 248.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.0619