Learn More
Oxalato de bis(3,5,6-tricloro-2-n-pentiloxicarbonilfenilo), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15490626 5 g 5 g
15400636 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490626 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53378.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75203-51-9 | C26H24Cl6O8 | 677.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75203-51-9
Fórmula molecular C26H24Cl6O8
Peso molecular (g/mol) 677.17
Número MDL MFCD00012038
Clave InChI PURKHUDOTFUVNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cppo, bis 2-carbopentyloxy-3,5,6-trichlorophenyl oxalate, bis 2,3,5-trichloro-6-pentyloxy carbonyl phenyl oxalate, bis 2-carbopentyloxy-3,5,6-trichloro-phenyl oxal, ethanedioic acid, bis 2,3,5-trichloro-6-pentyloxy carbonyl phenyl ester, pentyl 3,4,6-trichloro-2-2-oxo-2-2,3,5-trichloro-6-pentyloxy carbonyl phenoxy acetyl oxy benzoate, bis 2,3,5-trichloro-6-pentoxycarbonylphenyl oxalate, bis 2,3,5-trichloro-6-pentoxycarbonyl-phenyl oxalate
PubChem CID 3018575
Nombre IUPAC oxalato de bis(2,3,5-tricloro-6-pentoxicarbonilfenilo)
SMILES CCCCCOC(=O)C1=C(C(=C(C=C1Cl)Cl)Cl)OC(=O)C(=O)OC2=C(C(=CC(=C2Cl)Cl)Cl)C(=O)OCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(3,5,6-trichloro-2-n-pentyloxycarbonylphenyl) oxalate
Punto de fusión 76°C to 80°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 677.19
Porcentaje de pureza 95%